Hexyl chloroformate ≥97.0% (par GC), LiChropur™ pour dérivatisation GC, Supelco®
Fournisseur: Merck
67389-10MLEA 228 EUR InStock
67389-10ML
Hexyl chloroformate ≥97.0% (par GC), LiChropur™ pour dérivatisation GC, Supelco®
Hexyl chloroformate
Formule: C₇H₁₃ClO₂
MW: 164,6299 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000651
Numéro CAS: 6092-54-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité