N-Triméthylsilylacetamidate de triméthylsilyle ≥98.5% (par GC), LiChropur™ pour dérivatisation GC, Supelco®
Fournisseur: Merck
15269-25MLEA 202 EUR InStock
15269-25ML 15269-10X1ML 15269-5ML
N-Triméthylsilylacetamidate de triméthylsilyle ≥98.5% (par GC), LiChropur™ pour dérivatisation GC, Supelco®
N-Triméthylsilylacetamidate de triméthylsilyle
Formule: C₈H₂₁NOSi₂
MW: 203,43 g/mol
Point de fusion: ∼24 °C
Numéro MDL: MFCD00008270
Numéro CAS: 10416-59-8
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité