1-(Heptafluorobutyryl)imidazole ≥98.5% (par GC), LiChropur™ pour dérivatisation GC, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 1-(Perfluorobutanoyl)-1H-imidazole, N-Heptafluorobutyrylimidazole
74382-10X1ML 74382-10ML 74382-1ML
74382-10X1MLEA 504 EUR InStock
74382-10X1ML 74382-10ML 74382-1ML
1-(Heptafluorobutyryl)imidazole ≥98.5% (par GC), LiChropur™ pour dérivatisation GC, Supelco®
1-(Heptafluorobutyryl)imidazole
Formule: C₇H₃F₇N₂O
MW: 264,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014503
Numéro CAS: 32477-35-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4ebc844bc9f067b7a2d38d7c3f7a0ccf4e24c27&vid=ecc81daad25f151efaabf82d5d16963bf912c46b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité