O-Ethylhydroxylamine hydrochloride 99.0-101.0% (par titration argentométrique), LiChropur™ pour dérivatisation GC, Supelco®
Fournisseur: Merck
43504-1GEA 40.1 EUR InStock
43504-1G 43504-10G
O-Ethylhydroxylamine hydrochloride 99.0-101.0% (par titration argentométrique), LiChropur™ pour dérivatisation GC, Supelco®
O-Ethylhydroxylamine hydrochloride
Formule: C₂H₈ClNO
MW: 97,54 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012956
Numéro CAS: 3332-29-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité