L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Acide 1-octanesulfonique sel de sodium monohydraté ≥99.0% (par analyse titrimétrique) pour la chromatographie de paires d'ions, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Sodium 1-octansulphonate monohydrate, Sodium 1-octanesulphonate monohydrate
74882-10G-F 74882-50G-F 74882-250G-F
74882-10G-FEA 143 EUR InStock
74882-10G-F 74882-50G-F 74882-250G-F
Acide 1-octanesulfonique sel de sodium monohydraté ≥99.0% (par analyse titrimétrique) pour la chromatographie de paires d'ions, Supelco®
Acide 1-octanesulfonique sel de sodium monohydraté
Formule: C₈H₁₇NaO₃S·1H₂O
MW: 234.29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007544
Numéro CAS: 207596-29-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dea818c4c50e33f0b0142cf2017a315735797dd5&vid=dea818c4c50e33f0b0142cf2017a315735797dd5&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité