1-Propanesulphonic acid sodium salt monohydrate ≥99.0% (par analyse titrimétrique) pour la chromatographie de paires d'ions, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
81806-10G-FEA 486 EUR InStock
81806-10G-F
1-Propanesulphonic acid sodium salt monohydrate ≥99.0% (par analyse titrimétrique) pour la chromatographie de paires d'ions, Supelco®
1-Propanesulphonic acid sodium salt monohydrate
Formule: CH₃CH₂CH₂SO₃Na·H₂O
MW: 164,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00167033
Numéro CAS: 304672-01-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité