Tétrabutylammonium hydrogénosulfate concentrée pour la chromatographie de paires d'ions, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: tetra-n-butylammonium hexafluorophosphateTetrabutylammonium hydrogen sulfatetetrabutylammonium azide
98479-6X1AMP-FEA 366 EUR InStock
98479-6X1AMP-F
Tétrabutylammonium hydrogénosulfate concentrée pour la chromatographie de paires d'ions, Supelco®
Tétrabutylammonium hydrogénosulfate
Dilute content from one ampule (~0.3M) to 1L with HPLC grade water.
Formule: (C₄H₉)₄NHSO₄
MW: 339,54 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011637
Numéro CAS: 32503-27-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité