Dihydrogénophosphate de tétrabutylammonium pour la chromatographie de paires d'ions, Supelco®
Fournisseur: Merck
86899-6X1AMP-FEA 540 EUR InStock
86899-6X1AMP-F
Dihydrogénophosphate de tétrabutylammonium pour la chromatographie de paires d'ions, Supelco®
Dihydrogénophosphate de tétrabutylammonium
Formule: C₁₆H₃₈NO₄P
MW: 339,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064526
Numéro CAS: 5574-97-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité