Trimethylphenylammonium hydroxide solution ∼0,5 M dans le methanol, LiChropur™ pour dérivatisation GC, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Phenyltrimethylammonium Hydroxide, PTAH, TMAH, Trimethylanilinium Hydroxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
79266-50ML 79266-10X1ML
79266-50MLEA 182 EUR InStock
79266-50ML 79266-10X1ML
Trimethylphenylammonium hydroxide solution ∼0,5 M dans le methanol, LiChropur™ pour dérivatisation GC, Supelco®
Trimethylphenylammonium hydroxide
Formule: C₉H₁₅NO
MW: 153,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041899
Numéro CAS: 1899-02-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=598ae90282a178a9efe99b4ce265dfec0be4c884&vid=218d2ce994726ce171ffad2098f56b91f164bf68&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité