Anhydride trifluoroacetique réactif d'acylation, pour dérivatisation GC
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Danger
807-0113EA 142 EUR InStock
807-0113 MANA701130.110
Anhydride trifluoroacetique réactif d'acylation, pour dérivatisation GC
Anhydride trifluoroacetique
Acylation with fluorinated acid anhydrides can be used for alcohols, phenols, carboxylic acids, amines, amino acids and steroids forming volatile, stable derivatives suited for FID as well as for ECD detection.
  • Addition of halogenated carbons enhances detectability by GC-ECD
  • Derivatives are hydrolytical stable
  • Increased sensitivity by adding molecular weight
Formule: C₄F₆O₃
MW: 210,03 g/mol
Point d'ébullition: 39,5–40.5 °C (760 mm Hg)
Densité: 1,490 g/cm³ (d20°/4°)
Numéro MDL: MFCD00000416
Numéro CAS: 407-25-0
ONU: 3316
ADR: 9,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité