1,1-Diméthoxytriméthylamine réactif de méthylation, pour dérivatisation GC
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Danger
MANA701430.201EA 149 EUR InStock
MANA701430.201 MANA701430.110
1,1-Diméthoxytriméthylamine réactif de méthylation, pour dérivatisation GC
1,1-Diméthoxytriméthylamine
Methylation with DMF-DMA can be applied for fatty acids, primary amines and partially amino acids forming N-dimethyl-aminomethylene amino acid methyl esters. DMF-DMA is a poor solvent, for this reason it is necessary to use a mixture of DMF-DMA with pyridine, THF, acetone (barbiturates) or another solvent.
  • Methylation derivatives are generally stable
  • Wide range of reaction conditions (strongly acidic - strongly basic)
  • Some reactions can be achieved with water present
Formule: C₅H₁₃NO₂
MW: 119,16 g/mol
Point d'ébullition: 106–107 °C (760 mm Hg)
Densité: 0,897 g/cm³ (d20°/4°)
Numéro MDL: MFCD00008482
Numéro CAS: 4637-24-5
ONU: 3316
ADR: 9,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité