Chlorotriméthylsilane réactif de silylation, pour dérivatisation GC
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Danger
Synonyms: Triméthylchlorosilane
MANA701280.201EA 55.2 EUR InStock
MANA701280.201 MANA701280.650
Chlorotriméthylsilane réactif de silylation, pour dérivatisation GC
Chlorotriméthylsilane
TMCS is often used as a catalyst with other trimethylsilyl reagents. Without additives it can be used for preparing TMS derivatives of organic acids. Together with methanol it can be used for methylation.
  • Silylation can be applied on many compounds
  • Silylation reagents are easily prepared
  • TMCS together with methanol can be also used for methylation
Formule: C₃H₉ClSi
MW: 108,64 g/mol
Point d'ébullition: 57 °C (760 mm Hg)
Densité: 0,8580 g/cm³ (d20°/4°)
Numéro MDL: MFCD00000502
Numéro CAS: 75-77-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité