L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Magnifier lamps, varioLED+
Fournisseur: ESCHENBACH OPTIK
27773 27776
630-3079EA 912 EUR InStock
630-3079 ESCH27776
Magnifier lamps, varioLED+
Loupes
The varioLED+ magnifying lamp provides uniformly bright illumination of the work surface without casting shadows via ring lighting thanks to 84 long-lasting, high-performance LEDs.
  • Illumination levels (ring lighting, 200 mm): 6000 lx, 3500 lx, 2400 lx
  • Luminous flux (max.): 1000 lm
  • Colour temperature: approx. 6500 K
  • Lens diameter: 132 mm
  • Energy efficiency class: A
Lamp is equipped with an aspherical PXM® lightweight lens with a cera-tec® hard coating for sharp, distortion-free images, available in 1,9× (3,55 dpt) or 2,5× (6,0 dpt) magnification. TheMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité