1,6-Diphényl-1,3,5-hexatriène colorant pour membranes, pour histologie
Fournisseur: Biotium
Attention
Synonyms: 1,6-Diphénylhexa-1,3,5-trièneDPH
60021.EA 98.1 EUR InStock
60021.
1,6-Diphényl-1,3,5-hexatriène colorant pour membranes, pour histologie
1,6-Diphényl-1,3,5-hexatriène
1,6-Diphenyl-1,3,5-hexatriene (DPH) is almost non-fluorescent in water, but it exhibits a strong increase in fluorescence after intercalation into membranes and can be used as a probe for viscosity, polarity and lipid order.
  • Colors: Blue
  • λEx/λEm = 350/420 nm
  • Yellow solid soluble in DMF and DMSO
  • Store at -20 °C and protect from light
DPH has been used for the high-content imaging of neutral lipid droplets1 as well as a reporter of inner spore membrane fluidity in bacterial spores.
Formule: (C₆H₅)CHCHCHCHCHCH(C₆H₅)
MW: 232,33 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00004793
Numéro CAS: 1720-32-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité