Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Biotin-DHPE colorant pour membranes, pour histologie

Fournisseur: Biotium


60022.EA 381 EUR InStock
60022.
Biotin-DHPE colorant pour membranes, pour histologie
Biotin-DHPE
Biotin-DHPE (N-(Biotinoyl)-1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, triethylammonium salt) can be used to couple avidin or streptavidin to cell membranes or liposomes.


Formule: C₅₃H₁₀₃N₄O₁₀PS
MW: 1019,44 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 136235-58-0
Commander maintenant


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité