Biotin-X-DHPE colorant pour membranes, pour histologie
Fournisseur: Biotium
60023.EA 381 EUR InStock
60023.
Biotin-X-DHPE colorant pour membranes, pour histologie
Biotin-X-DHPE
Biotin-X-DHPE (N-((6-(Biotinoyl)amino)hexanoyl)-1,2-dihexadecanoylsn-glycero-3-phosphoethanolamine, triethylammonium salt) can be used to couple avidin or streptavidin to cell membranes or liposomes.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité