NBD-PE colorant pour membranes, pour histologie
Fournisseur: Biotium
60025.EA 419 EUR InStock
60025.
NBD-PE colorant pour membranes, pour histologie
NBD-PE
NBD-PE (N-(7-Nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)-1,2-dihexadecanoyl-snglycero-3-phosphoethanolamine, triethylammonium salt) in combination with Rhodamine-DHPE (#60026) or Texas Red®-DHPE (#60027) has been used to study membrane fusion via fluorescence resonance energy transfer (FRET) (1-3). NBD-PE has also been used in photobleaching recovery measurement.
  • λEx/λEm (MeOH) = 463/536 nm
  • Orange solid soluble in chloroform
  • Store at -20°C and protect from light
Formule: C₄₉H₉₀N₅O₁₁P
MW: 956,24 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 178119-00-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité