Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Rhodamine-DHPE colorant pour membranes, pour histologie

Fournisseur: Biotium


60026.EA 359 EUR InStock
60026.
Rhodamine-DHPE colorant pour membranes, pour histologie
Rhodamine-DHPE
Rhodamine-DHPE is a rhodamine-labeled glycerophosphoethanolamine lipid that has been used in membrane fusion assays.

  • λEx/λEm (MeOH) = 560/581 nm
  • Dark red solid soluble in chloroform
  • Store at -20°C and protect from light

Rhodamine-DHPE (N-(Lissamine rhodamine B sulfonyl)-1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, triethylammonium salt) is a rhodamine-labeled glycerophosphoethanolamine lipid. DHPE conjugates of rhodamine dyes have been used as fluorescence energy acceptors in combination with NBDPE as the donor in membrane fusion assays using the principle of fluorescence energy transfer (FRET). These probes have also been used for following membrane trafficking during endocytosis.


Formule: C₇₀H₁₁₇N₄O₁₄PS₂
MW: 1333,80 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 126111-99-7
Commander maintenant


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité