Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

NBD C6-Sphingomyelin colorant pour membranes, pour histologie

Fournisseur: Biotium


60031.EA 547 EUR InStock
60031.
NBD C6-Sphingomyelin colorant pour membranes, pour histologie
NBD C6-Sphingomyelin
NBD C6-sphingomyelin (6-((N-(7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)amino)hexanoyl)sphingosyl phosphocholine) has been used for following sphingolipid metabolism in cells.

  • λEx/λEm (MeOH) = 466/536 nm
  • Dark solid soluble in chloroform or DMSO
  • Store at -20°C and protect from light


Formule: C₃₅H₆₁N₆O₉P
MW: 740,87 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 94885-04-8
Commander maintenant


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité