Biotin-AM3-25 colorant pour membranes, pour histologie
Fournisseur: Biotium
60032.EA 522 EUR InStock
60032.
Biotin-AM3-25 colorant pour membranes, pour histologie
Biotin-AM3-25
Biotin-AM3-25 is a conjugate of AM3-25 and biotin. Membranes labeled with the probe can subsequently couple to avidin or streptavidin.
  • λEx/λEm (MeOH) = 510/625 nm; λExλEm(liposomes) = 480/600 nm
  • Dark red soluble in MeOH or DMSO
  • Store at -20°C and protect from light
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité