Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Di-4-ANEPPS colorant pour membranes, pour histologie

Fournisseur: Biotium


61010.EA 374 EUR InStock
61010.
Di-4-ANEPPS colorant pour membranes, pour histologie
Di-4-ANEPPS
Di-4-ANEPPS is a fast-responding membrane potential dye. Changes in the membrane potential of the cell correlate with changes in the fluorescence excitation intensity of the dye.

  • λEx/λEm (MeOH) = 496/705 nm*
  • Orange red solid soluble in DMF, ethanol or DMSO
  • Store at 4°C and protect from light, especially in solution

Di-4-ANEPPS is internalized in cells rapidly, so it is mainly used for short-term experiments. We also offer Di-8-ANEPPS (catalog number 61012), which is more lipophilic and better retained in the outer leaflet of the plasma membrane.

* Note that the spectra of styryl dyes generally undergo a large blue shift in lipids compared to organic solvent. See the spectra for styryl dyes in liposomes under product images.


Formule: C₂₈H₃₆N₂O₃S
MW: 480,66 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03453609
Numéro CAS: 90134-00-2
Commander maintenant


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité