DiBAC₄(3) colorant pour membranes, pour histologie
Fournisseur: Biotium
61011.EA 262 EUR InStock
61011.
DiBAC₄(3) colorant pour membranes, pour histologie
DiBAC₄(3)
DiBAC4(3) is a translational membrane potential dye that redistributes within the cell membrane when membrane potential changes.
  • λEx/λEm (MeOH) = 493/516 nm
  • Orange solid soluble in DMSO or DMF
  • Store at -20°C and protect from light
The fluorescence of the dye is enhanced when the dye enters the cell membrane as a result of membrane depolarization. The rate of fluorescence response of the dye to membrane potential change is usually slower than that of the styryl dye di-4-ANEPPS, but the fluorescence signal change for the former is significantly larger than for the latter dye. DiBAC4(3) has applications in high-throughput drug screening.
Formule: C₂₇H₄₀N₄O₆
MW: 516,63 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD07437857
Numéro CAS: 70363-83-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité