Di-8-ANEPPQ colorant pour membranes, pour histologie
Fournisseur: Biotium
61014.EA 562 EUR InStock
61014.
Di-8-ANEPPQ colorant pour membranes, pour histologie
Di-8-ANEPPQ
Di-8-ANEPPQ is a fast-responding membrane potential dye. It is more hydrophobic than Di-2-ANEPEQ and is useful for potential-sensitive retrograde labeling of neurons.
  • λEx/λEm (MeOH) = 498/713 nm*
  • Orange red solid soluble in DMF or DMSO
  • Store at -20°C and protect from light, especially in solution
* Note that the spectra of styryl dyes generally undergo a large blue shift in lipids compared to organic solvent. See the spectra for styryl dyes in liposomes under product images.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité