RH 414 colorant pour membranes, pour histologie
Fournisseur: Biotium
61016.EA 457 EUR InStock
61016.
RH 414 colorant pour membranes, pour histologie
RH 414
The styryl dye RH414 is a fast-responding potentiometric probe that is primarily used for functional imaging of neurons.
  • λEx/λEm (MeOH) = 532/716 nm
  • Orange red soluble in H2O or DMSO
  • Store at -20°C and protect from light
Excitation/emission data is for the dye in methanol. In cell membranes, the spectra of styryl dyes are typically blue-shifted by as much as 20 nm for absorption or excitation and 80 nm for emission.
Formule: C₂₈H₄₃Br₂N₃
MW: 581,476 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 161433-30-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité