RH237 colorant pour membranes, pour histologie
Fournisseur: Biotium
61018.EA 310 EUR InStock
61018.
RH237 colorant pour membranes, pour histologie
RH237
The styryl dye RH237 is a fast-responding potentiometric probe that is primarily used for functional imaging of neurons. Excitation/emission data (below) is for the dye in methanol. In cell membranes, the spectra of styryl dyes are typically blue-shifted by as much as 20 nm for absorption or excitation and 80 nm for emission.
  • λEx/λEm (MeOH) = 528/782 nm
  • Dark solid soluble in DMSO
  • Store at -20°C and protect from light
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité