DiOC₅(3) iodide colorant pour membranes, pour histologie
Fournisseur: Biotium
70007.EA 309 EUR InStock
70007.
DiOC₅(3) iodide colorant pour membranes, pour histologie
DiOC₅(3) iodide
DiOC5(3) and DiOC6(3) are two of the most widely used carbocyanine dyes used for membrane potential measurements.
  • λEx/λEm (MeOH) = 482/497 nm
  • Orange solid soluble in DMSO or DMF
  • Store at 4°C and protect from light
Formule: C₂₇H₃₃IN₂O₂
MW: 544,47 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 53213-81-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité