3,3'-Di-n-hexyloxacarbocyanine iodide [DiOC6(3)] colorant pour membranes, pour histologie
Fournisseur: Biotium
Attention
Synonyms: DiOC6(3)
70009.EA 297 EUR InStock
70009.
3,3'-Di-n-hexyloxacarbocyanine iodide [DiOC6(3)] colorant pour membranes, pour histologie
3,3'-Di-n-hexyloxacarbocyanine iodide [DiOC6(3)]
DiOC6(3) (3,3′-Dihexyloxacarbocyanine,iodide) is a green fluorescent membrane dye that has been used to stain the ER in both live and fixed cells. The dye has also been used to study structural interactions and dynamics of the ER in neurons and yeast. In addition, the dye is widely used as a membrane potential dye.
  • λEx/λEm (MeOH) = 484/501 nm
  • Orange solid soluble in DMSO or DMF
  • Store at 4°C and protect from light, especially in solution
Formule: C₂₉H₃₇IN₂O₂
MW: 572,531 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011954
Numéro CAS: 53213-82-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité