Squeegees, Plastic
Fournisseur: MICRONOVA
SQYE-24 SQRE-24 SQWH-24 SQWH-24R
MICRSQYE-24EA 103 EUR InStock
MICRSQYE-24 MICRSQRE-24 MICRSQWH-24 MICRSQWH-24R
Squeegees, Plastic
Serpillières
These plastic, double foam squeegees are easy to sanitise.
  • Will not rust
  • Extremely durable
  • Synthetic rubber handle with PP frame
  • For use with HACCP compliance programs and colour coding
Integrated blade eliminates seams and crevices, reducing places for bacteria to grow. Frame handle is threaded for use with STA series of plastic handles.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité