Lucifer yellow CH dipotassium salt colorant fluorescent, pour histologie
Fournisseur: Biotium
80016.EA 135 EUR InStock
80016.
Lucifer yellow CH dipotassium salt colorant fluorescent, pour histologie
Lucifer yellow CH dipotassium salt
Lucifer Yellow CH potassium salt (LY CH potassium salt) is a widely used polar molecular tracer for studying neuronal morphology. The fluorescent molecule contains a carbohydrazide that allow the molecule to be aldehyde-fixable.
  • λEx/λ Em = 428/536 nm
  • Yellow solid soluble in water
  • Store at 4°C and protect from light
Formule: C₁₃H₉K₂N₅O₉S₂
MW: 521,57 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013445
Numéro CAS: 71206-95-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité