Lucifer Yellow Cadaverine colorant fluorescent, pour histologie
Fournisseur: Biotium
80018.EA 191 EUR InStock
80018.
Lucifer Yellow Cadaverine colorant fluorescent, pour histologie
Lucifer Yellow Cadaverine
Like Lucifer Yellow CH, Lucifer Yellow Cadaverine can be used as a fixable fluorescent tracer. In addition, the dye can be used to conjugate to carboxylic acid groups.
  • λEx/λEm= 428/536 nm
  • Yellow solid soluble in water
  • Store at 4°C and protect from light
Formule: C₁₇H₁₇K₂N₃O₈S₂
MW: 533,66 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 149733-79-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité