Organic reference standard, (-)-beta-Pinene, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
80609-1MLEA 61.8 EUR InStock
80609-1ML
Organic reference standard, (-)-beta-Pinene, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
(-)-β-Pinene is a monoterpenoid, naturally found in the resins of pine trees and other conifers. It comprises of an exocyclic double bond in its structure.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité