Organic reference standard, (2S-cis)-(-)-5-Benzyl-3,6-dioxo-2-piperazineacetic acid, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
89274-50MGEA 137 EUR InStock
89274-50MG
Organic reference standard, (2S-cis)-(-)-5-Benzyl-3,6-dioxo-2-piperazineacetic acid, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Degradation product from aspartame (E951).
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité