Organic reference standard, (Z)-2-Methylglutaconic acid, ≥97,0% (HPLC), Supelco®
Fournisseur: Merck
75606-50MGEA 509 EUR InStock
75606-50MG 75606-10MG
Organic reference standard, (Z)-2-Methylglutaconic acid, ≥97,0% (HPLC), Supelco®
Étalons Étalons organiques
2-Methylglutaconic acid is found in the urine of patients with organic aciduria from 2-methylacetoacetyl-CoA thiolase.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité