Phytochemical standard, [6]-Shogaol, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
Supelco®
39303-10MGEA 463 EUR InStock
39303-10MG
Phytochemical standard, [6]-Shogaol, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
[6]-Shogaol is a pungent and one of the most abundant dehydrated form of gingerols present in the fresh ginger roots or dried and thermally treated roots. It may serve as a potential anti-inflammatory agent.
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité