Organic reference standard, [D-Asp3, E-Dhb7]-Microcystin-RR solution, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
32541-1MLEA 417 EUR InStock
32541-1ML
Organic reference standard, [D-Asp3, E-Dhb7]-Microcystin-RR solution, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Microcystin is a type of toxin which can adversely affect human health. It is released by cyanobacteria and is commonly found in fresh water sources.
  • [D-Asp3, E-Dhb7]-Microcystin-RR may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in:
  • Raw water and drinking water samples by ultra-high pressure liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS)
  • Water samples, Planktothrix cultures and European crayfish by LC-MS
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité