Organic reference standard, 2,3-Hexanedione, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
75034-100MGEA 119 EUR InStock
75034-100MG
Organic reference standard, 2,3-Hexanedione, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
2,3-Hexanedione can be used as an internal standard for the quantitative determination of methylglyoxal present in the tissues of Sprague-Dawley rats using electrospray ionization liquid chromatography coupled with mass spectrometry(ESI/LC/MS).
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité