Organic reference standard, 2,3-Pentanedione, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
69043-100MGEA 50.1 EUR InStock
69043-100MG
Organic reference standard, 2,3-Pentanedione, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
2,3-Pentanedione can be used as a reference standard in the determination of 2,3-pentanedione in beer samples using headspace-gas chromatographic technique (HS-GC).
Conditionnement: Packaged under argon.
Attention: Air and light sensitive.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité