Organic reference standard, 3-(3-Hydroxyphenyl)propionic acid, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
91779-50MGEA 80.2 EUR InStock
91779-50MG 91779-10MG 91779-250MG
Organic reference standard, 3-(3-Hydroxyphenyl)propionic acid, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
3-(3-Hydroxyphenyl) propanoic acid is one of the major metabolites of ingested caffeic acid and of the phenolic degradation products of proanthocyanidins (the most abundant polyphenol present in chocolate) by the microflora in the colon. 3-(3-Hydroxyphenyl) propanoic acid is suspected to have antioxidants properties and is actively absorbed by the monocarboxylic acid transporter (MCT) in intestinal Caco-2 cell monolayers.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité