Organic reference standard, 3-Acetyldeoxynivalenol, Supelco®
Fournisseur: Merck
32927-5MGEA 628 EUR InStock
32927-5MG
Organic reference standard, 3-Acetyldeoxynivalenol, Supelco®
Étalons Étalons organiques
3-Acetyldeoxynivalenol belongs to the class of trichothecenes, which are secondary metabolites generated by various fungi, particularly by Fusarium species.
3-Acetyldeoxynivalenol may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in: Cereals by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS), milk samples by liquid chromatography combined with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité