Organic reference standard, 3-Methyl-1-butanol, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
77664-5ML 77664-1ML
77664-5MLEA 197 EUR InStock
77664-5ML 77664-1ML
Organic reference standard, 3-Methyl-1-butanol, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
3-Methyl-1-butanol is a potential fuel additive, which is a natural product of fungus and yeast fermentation.
  • Utilized as a precursor for the synthesis of various chemicals, such as isoamyl acetate
It may be used as a reference standard for the analysis of 3-methyl-1-butanol content in honey samples using gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS).
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=472ee2c0f2979b63d4cbba052937a5ef95e36a6a&vid=472ee2c0f2979b63d4cbba052937a5ef95e36a6a&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité