Supelco® Organic Reference Standard, 3-Methylglutaconic Acid, Mixture Of E And Z Isomers
Fournisseur: Merck
Supelco®
06689-50MGEA 120 EUR InStock
06689-50MG 06689-250MG
Supelco® Organic Reference Standard, 3-Methylglutaconic Acid, Mixture Of E And Z Isomers
Étalons Étalons organiques
A pathway that links isoprenoid metabolism with mitochondrial acetyl-CoA metabolism. 3-Methylglutaconic acid accumulates in patients with a deficiency of 3-methylglutaconyl-CoA hydratase. 3-Methylglutaconic acid is a metabolite (as the CoA thioester) in the leucine degradative pathway as well as the mevalonate shunt.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité