Organic reference standard, 5-(Hydroxymethyl)furfural, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
53407-100MGEA 119 EUR InStock
53407-100MG
Organic reference standard, 5-(Hydroxymethyl)furfural, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
5-(Hydroxymethyl)furfural has been used as standard in the high performance liquid chromatographic (HPLC) analysis for the determination of 5-(hydroxymethyl)furfural content in co-hydrolysates and fermentation broth of lignocellulosic biomass for the lipid accumulation in M. isabellina type of microorganisms.
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité