Organic reference standard, Aflatoxin B1 solution, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
34029-2ML-REA 284 EUR InStock
34029-2ML-R
Organic reference standard, Aflatoxin B1 solution, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Aflatoxin B1 is a mycotoxin found to be hepatocarcinogenic in nature. It has a strong affinity for the deoxyribonucleic acid (DNA) and binds to both native and denatured deoxyribonucleic acid (DNA) as indicated by spectroscopy and equilibrium dialysis results.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité