Supelco® Organic Reference Standard, Arachidonic Acid
Fournisseur: Merck
Supelco®
23401-50MGEA 159 EUR InStock
23401-50MG
Supelco® Organic Reference Standard, Arachidonic Acid
Étalons Étalons organiques
Arachidonic acid stimulates adhesion of MDA-MB-435 human metastatic cancer cells to extracellular matrix molecules (collagen IV and vitronectin).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité