Phytochemical standard, Bacopaside II, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
Supelco®
44698-5MGEA 446 EUR InStock
44698-5MG
Phytochemical standard, Bacopaside II, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Bacoside A3 is an important constituent of bacosides.
  • Triterpenoid saponin
  • Mixture of Bacopa monniera
Used as a reference standard in the determination of bacoside A3 in Bacopa monnieri (L.) Wettst. extract using reversed-phase high performance liquid chromatography (RP-HPLC).
Conditionnement: Bottomless glass bottle contents are inside inserted with fused cone.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité