Organic reference standard, Benzylidene camphor sulphonic acid, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
97085-25MGEA 146 EUR InStock
97085-25MG
Organic reference standard, Benzylidene camphor sulphonic acid, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Benzylidene camphor sulphonic acid (BCSA) is an organic ultraviolet absorbing compound.
  • Used primarily in cosmetics (sunscreens, lipsticks, shampoos and hair sprays)
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité