Organic reference standard, Bisphenol A (2,3-dihydroxypropyl) glycidyl ether, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
73417-100MGEA 423 EUR InStock
73417-100MG 73417-25MG
Organic reference standard, Bisphenol A (2,3-dihydroxypropyl) glycidyl ether, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Bisphenol A (2,3-dihydroxypropyl) glycidyl ether can be obtained as a product of the reaction of bisphenol A with epichlorohydrin.It is generally used as a substrate to prepare epoxy resins, which is used in coatings and adhesives.
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité