Organic reference standard, Bisphenol A bis(2,3-dihydroxypropyl) ether, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
15137-250MGEA 227 EUR InStock
15137-250MG
Organic reference standard, Bisphenol A bis(2,3-dihydroxypropyl) ether, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Standard for determining toxic monomers released from polymers of the inner coating of cans.
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité