Organic reference standard, Bisphenol B, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
50877-100MGEA 73.7 EUR InStock
50877-100MG
Organic reference standard, Bisphenol B, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Bisphenol B is a congener of bisphenol A, used primarily for the manufacturing of phenolic resins and is also a potent food contaminant.
Bisphenol B may be used as a reference standard for the determination of bisphenol B in liquid food matrices and powdered infant formulae and human urine samples by using dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME) with in situ derivatisation coupled with heart-cutting gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité