Organic reference standard, Citrinin solution, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
35410-1MLEA 516 EUR InStock
35410-1ML
Organic reference standard, Citrinin solution, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Citrinin is a hepato-nephrotoxic mycotoxin. It can be produced by several filamentous fungi genera of Monauscus, Aspergillus, and Penicillium, which is commonly found as a contaminant in stored grains, foods, feedstuffs and also in biological fluids.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité